Merck
AMBH96F10D91
Ambeed, Inc.
2-((Dimethylamino)methyl)acrylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥29,600
100 MG
¥36,500
250 MG
¥50,000
1 G
¥116,200
ベンダーカタログ番号: A789686-50MG
¥29,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥29,600
100 MG
¥36,500
250 MG
¥50,000
1 G
¥116,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A789686-50MG
¥29,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-[(dimethylamino)methyl]acrylic acid
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-5(6(8)9)4-7(2)3/h1,4H2,2-3H3,(H,8,9)
InChI Key
GANOKKCPYBWVRC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5415-98-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5415-98-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)