Merck
AMBH96F10D11
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-cyclopropylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,300
5 G
¥21,000
25 G
¥72,000
ベンダーカタログ番号: A554363-250MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,300
5 G
¥21,000
25 G
¥72,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A554363-250MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
ethyl cyclopropylacetate
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-9-7(8)5-6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
AODPICOFZRYWKI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53432-87-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)