Merck
AMBH96F10D05
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,000
1 G
¥14,200
5 G
¥23,200
10 G
¥33,000
25 G
¥70,300
ベンダーカタログ番号: A512754-250MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,000
1 G
¥14,200
5 G
¥23,200
10 G
¥33,000
25 G
¥70,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.97
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A512754-250MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenol
Inchi Code
1S/C6HBrF4O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
InChI Key
ZBYSEVWUBQSGKC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1998-61-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)