Merck
AMBH96F10CA6
Ambeed, Inc.
6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,000
250 MG
¥31,800
1 G
¥73,100
5 G
¥227,700
ベンダーカタログ番号: A326751-100MG
¥19,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,000
250 MG
¥31,800
1 G
¥73,100
5 G
¥227,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A326751-100MG
¥19,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO/c9-5-3-7-8(4-6(5)10)12-2-1-11-7/h3-4,11H,1-2H2
InChI Key
CTMRDIDZVAZIRX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1160102-28-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1160102-28-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)