Merck
AMBH96F10CA5
Ambeed, Inc.
(Bromoethynyl)triisopropylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,600
5 G
¥12,900
10 G
¥15,500
25 G
¥22,800
100 G
¥67,000
500 G
¥258,800
ベンダーカタログ番号: A320630-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,600
5 G
¥12,900
10 G
¥15,500
25 G
¥22,800
100 G
¥67,000
500 G
¥258,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A320630-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(bromoethynyl)(triisopropyl)silane
Inchi Code
1S/C11H21BrSi/c1-9(2)13(8-7-12,10(3)4)11(5)6/h9-11H,1-6H3
InChI Key
HNNUBQWDWJNURV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/111409-79-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)