Merck
AMBH96F10C66
Ambeed, Inc.
Benzyl-PEG7-alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,800
250 MG
¥15,500
ベンダーカタログ番号: A179743-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,800
250 MG
¥15,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
416.51
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A179743-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-phenyl-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxadocosan-22-ol
Inchi Code
1S/C21H36O8/c22-6-7-23-8-9-24-10-11-25-12-13-26-14-15-27-16-17-28-18-19-29-20-21-4-2-1-3-5-21/h1-5,22H,6-20H2
InChI Key
ZCSFSTZVHMIOOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/423763-19-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)