Merck
AMBH96F10C46
Ambeed, Inc.
3-(4-Chlorophenyl)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,200
1 G
¥21,900
5 G
¥58,300
ベンダーカタログ番号: A137371-250MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,200
1 G
¥21,900
5 G
¥58,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A137371-250MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(4-chlorophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H8ClN/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PVNUPDOGDDNZBB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32327-71-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)