Merck
AMBH96F10BAC
Ambeed, Inc.
Methyl 3-sulfamoylthiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥9,800
1 G
¥12,600
5 G
¥15,900
25 G
¥39,400
100 G
¥104,500
ベンダーカタログ番号: A908249-250MG
¥9,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥9,800
1 G
¥12,600
5 G
¥15,900
25 G
¥39,400
100 G
¥104,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A908249-250MG
¥9,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 3-(aminosulfonyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3,(H2,7,9,10)
InChI Key
PMXNPOJHBQDJKS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59337-93-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/59337-93-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)