Merck
AMBH96F10B8F
Ambeed, Inc.
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)tetradecanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
315.5
MDL番号:
Iupac Name
N,N-bis(2-hydroxyethyl)tetradecanamide
Inchi Code
1S/C18H37NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18(22)19(14-16-20)15-17-21/h20-21H,2-17H2,1H3
InChI Key
SKDZEPBJPGSFHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7545-23-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)