Merck
AMBH96F10B31
Ambeed, Inc.
Methyl 6-amino-5-iodonicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 6-amino-5-iodonicotinate
Inchi Code
1S/C7H7IN2O2/c1-12-7(11)4-2-5(8)6(9)10-3-4/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
InChI Key
CJSCVGMGFVSANX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/211308-80-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)