Merck
AMBH96F10A81
Ambeed, Inc.
4-(4-Bromophenyl)-3-morpholinone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,900
250 MG
¥11,500
1 G
¥21,900
5 G
¥77,300
ベンダーカタログ番号: A693830-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,900
250 MG
¥11,500
1 G
¥21,900
5 G
¥77,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A693830-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(4-bromophenyl)-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C10H10BrNO2/c11-8-1-3-9(4-2-8)12-5-6-14-7-10(12)13/h1-4H,5-7H2
InChI Key
SZMBYXUOLCRIIL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/634905-12-7.html
Synonym
4-(4-bromophenyl)morpholin-3-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/634905-12-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)