Merck
AMBH96F10A4F
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-methoxyphenyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,200
5 G
¥12,200
25 G
¥19,000
100 G
¥51,500
ベンダーカタログ番号: A656099-1G
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,200
5 G
¥12,200
25 G
¥19,000
100 G
¥51,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A656099-1G
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-methoxyphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H17NO3/c1-12(2,3)16-11(14)13-9-5-7-10(15-4)8-6-9/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
InChI Key
DTJDZTUATTYLBB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18437-68-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)