Merck
AMBH96F109CD
Ambeed, Inc.
2-(3-Oxopiperazin-2-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,400
1 G
¥23,200
5 G
¥53,900
ベンダーカタログ番号: A567773-250MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,400
1 G
¥23,200
5 G
¥53,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A567773-250MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3-oxo-2-piperazinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H10N2O3/c9-5(10)3-4-6(11)8-2-1-7-4/h4,7H,1-3H2,(H,8,11)(H,9,10)
InChI Key
DXJIRWKIYQMFBA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/405214-33-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)