Merck
AMBH96F109B6
Ambeed, Inc.
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,300
1 G
¥14,000
5 G
¥37,600
ベンダーカタログ番号: A556062-250MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,300
1 G
¥14,000
5 G
¥37,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A556062-250MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
Inchi Code
1S/C8H7NOS/c1-5-2-3-6-7(4-5)10-8(11)9-6/h2-4H,1H3,(H,9,11)
InChI Key
NUMDWMDMUXZMHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23417-29-0.html
Synonym
6-Methylbenzo[d]oxazole-2-thiol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23417-29-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)