Merck
AMBH96F1093C
Ambeed, Inc.
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥16,800
5 G
¥50,400
ベンダーカタログ番号: A465674-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥16,800
5 G
¥50,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.6
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A465674-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-chloro-4,5-dimethyl-3-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-3-4(2)6(8)10-9-5(3)7/h1-2H3,(H2,8,10)
InChI Key
NYQKWJMDQIXMEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76593-36-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)