Merck
AMBH96F10927
Ambeed, Inc.
Methyl 3,5-bis(bromomethyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥22,400
250 MG
¥29,200
1 G
¥62,300
5 G
¥199,200
ベンダーカタログ番号: A448350-100MG
¥22,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥22,400
250 MG
¥29,200
1 G
¥62,300
5 G
¥199,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
322
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A448350-100MG
¥22,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 3,5-bis(bromomethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H10Br2O2/c1-14-10(13)9-3-7(5-11)2-8(4-9)6-12/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI Key
VKDYWLKLAIJZPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29333-41-3.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)