Merck
AMBH96F10890
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(benzylamino)acetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,500
5 G
¥29,000
25 G
¥66,500
ベンダーカタログ番号: A340718-1G
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,500
5 G
¥29,000
25 G
¥66,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.68
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A340718-1G
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl (benzylamino)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)8-11-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,11H,7-8H2,1H3;1H
InChI Key
KITLJURGIVERDS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17136-35-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)