Merck
AMBH96F1088A
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-hydrazinylpyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,000
ベンダーカタログ番号: A336186-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.56
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A336186-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-6-hydrazinopyrazine
Inchi Code
1S/C4H5ClN4/c5-3-1-7-2-4(8-3)9-6/h1-2H,6H2,(H,8,9)
InChI Key
FEDQSVIJHNBUHH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63286-29-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)