Merck
AMBH96F1086B
Ambeed, Inc.
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥22,600
250 MG
¥27,700
1 G
¥53,900
5 G
¥176,900
ベンダーカタログ番号: A312076-100MG
¥22,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥22,600
250 MG
¥27,700
1 G
¥53,900
5 G
¥176,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A312076-100MG
¥22,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,3-dichloro-5-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO/c1-10-4-2-5(7)6(8)9-3-4/h2-3H,1H3
InChI Key
JQHLCLPLUWFPFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885168-12-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885168-12-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)