Merck
AMBH96F107DB
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-hydroxy-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,100
250 MG
¥16,600
1 G
¥28,300
5 G
¥84,600
10 G
¥138,300
ベンダーカタログ番号: A210519-100MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,100
250 MG
¥16,600
1 G
¥28,300
5 G
¥84,600
10 G
¥138,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A210519-100MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-4-11(15,8-13)5-7-12/h13,15H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
BKZFMSPPZXDTJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/389889-80-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)