Merck
AMBH96F107B5
Ambeed, Inc.
6-Bromo-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,900
250 MG
¥14,800
1 G
¥34,300
ベンダーカタログ番号: A178290-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,900
250 MG
¥14,800
1 G
¥34,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.08
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A178290-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-5-methyl-1-indanone
Inchi Code
1S/C10H9BrO/c1-6-4-7-2-3-10(12)8(7)5-9(6)11/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI Key
BDDRYMCLHQDWCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1147548-82-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1147548-82-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)