Merck
AMBH9614FE0B
Ambeed, Inc.
3-Oxo-3-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,100
250 MG
¥19,700
1 G
¥22,400
5 G
¥59,200
ベンダーカタログ番号: A898874-100MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,100
250 MG
¥19,700
1 G
¥22,400
5 G
¥59,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A898874-100MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-oxo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
Inchi Code
1S/C10H6F3NO2/c11-10(12,13)16-8-3-1-7(2-4-8)9(15)5-6-14/h1-4H,5H2
InChI Key
IYZQGBBCANKWMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/122454-46-0.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)