Merck
AMBH9614FDD1
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-bromobutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,300
5 G
¥14,800
10 G
¥19,700
25 G
¥26,500
ベンダーカタログ番号: A876408-1G
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,300
5 G
¥14,800
10 G
¥19,700
25 G
¥26,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A876408-1G
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 2-bromobutanoate
Inchi Code
1S/C8H15BrO2/c1-5-6(9)7(10)11-8(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3
InChI Key
RIUJWUWLGXBICR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24457-21-4.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)