Merck
AMBH9614FDBE
Ambeed, Inc.
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,300
250 MG
¥14,800
1 G
¥28,300
ベンダーカタログ番号: A868797-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,300
250 MG
¥14,800
1 G
¥28,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
122.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A868797-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-2-5-9-6-4-8-7(9)3-1/h4,6H,1-3,5H2
InChI Key
PPRGXYWEHFENBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34167-66-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)