Merck
AMBH9614FD82
Ambeed, Inc.
Sodium 2-(isoquinolin-1-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥34,700
100 MG
¥43,300
250 MG
¥62,100
1 G
¥142,200
ベンダーカタログ番号: A850210-50MG
¥34,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥34,700
100 MG
¥43,300
250 MG
¥62,100
1 G
¥142,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A850210-50MG
¥34,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
sodium 2-(isoquinolin-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H9NO2.Na/c13-11(14)7-10-9-4-2-1-3-8(9)5-6-12-10;/h1-6H,7H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
SLEPVWFVKBHIOU-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1798728-26-3.html
Synonym
sodium 2-(isoquinolin-1-yl)acetate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1798728-26-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)