Merck
AMBH9614FC93
Ambeed, Inc.
4-Bromo-N-cyclopropyl-2-fluorobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,600
1 G
¥23,500
5 G
¥58,100
ベンダーカタログ番号: A781790-250MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,600
1 G
¥23,500
5 G
¥58,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A781790-250MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-N-cyclopropyl-2-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C10H9BrFNO/c11-6-1-4-8(9(12)5-6)10(14)13-7-2-3-7/h1,4-5,7H,2-3H2,(H,13,14)
InChI Key
CGOQTUADHAVJLX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/877383-84-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/877383-84-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)