Merck
AMBH9614FC8D
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-(methylsulfonyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,500
1 G
¥17,500
5 G
¥37,100
25 G
¥95,400
ベンダーカタログ番号: A781142-250MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,500
1 G
¥17,500
5 G
¥37,100
25 G
¥95,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A781142-250MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-5-(methylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2S/c1-11(9,10)6-2-5(7)3-8-4-6/h2-4H,1H3
InChI Key
CNAIMMQZMLBREW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/445491-71-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)