Merck
AMBH9614FC6D
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3,5-dichloroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,600
5 G
¥31,000
10 G
¥52,600
ベンダーカタログ番号: A770830-1G
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,600
5 G
¥31,000
10 G
¥52,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.91
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A770830-1G
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-3,5-dichloroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2N/c7-6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2H,10H2
InChI Key
RPQNMASFJWYHNN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211214-30-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)