Merck
AMBH9614FB09
Ambeed, Inc.
3-((5-Bromopyridin-2-yl)oxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,500
5 G
¥33,800
25 G
¥101,400
ベンダーカタログ番号: A686250-1G
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,500
5 G
¥33,800
25 G
¥101,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A686250-1G
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-{3-[(5-bromo-2-pyridinyl)oxy]propyl}-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C10H15BrN2O/c1-13(2)6-3-7-14-10-5-4-9(11)8-12-10/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3
InChI Key
NDZCQLBVBUYBKW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1248399-37-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)