Merck
AMBH9614FAC7
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-(tert-butyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,400
5 G
¥15,500
10 G
¥21,900
25 G
¥42,400
100 G
¥121,900
ベンダーカタログ番号: A669251-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,400
5 G
¥15,500
10 G
¥21,900
25 G
¥42,400
100 G
¥121,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A669251-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 5-tert-butyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16N2O2/c1-5-14-9(13)7-6-8(12-11-7)10(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12)
InChI Key
RCXMILPYEKVQLB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83405-70-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)