Merck
AMBH9614F8F9
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,600
5 G
¥12,200
10 G
¥14,800
ベンダーカタログ番号: A550215-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,600
5 G
¥12,200
10 G
¥14,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
288
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A550215-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrF4NO2/c8-4-1-3(7(10,11)12)6(13(14)15)2-5(4)9/h1-2H
InChI Key
GFEHSQQQPODKHJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1121586-27-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)