Merck
AMBH9614F81E
Ambeed, Inc.
Methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,700
1 G
¥17,900
5 G
¥37,400
10 G
¥66,500
ベンダーカタログ番号: A495656-250MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,700
1 G
¥17,900
5 G
¥37,400
10 G
¥66,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A495656-250MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-14-10-7-8(3-5-9(10)12)4-6-11(13)15-2/h3,5,7,12H,4,6H2,1-2H3
InChI Key
PDTCYIZPTRRYOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56024-44-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)