Merck
AMBH9614F81C
Ambeed, Inc.
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,900
1 G
¥24,300
5 G
¥89,000
ベンダーカタログ番号: A495328-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,900
1 G
¥24,300
5 G
¥89,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A495328-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-benzothiophene-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H5NS/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5H
InChI Key
IPJUOWGTGHKFKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2060-63-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)