Merck
AMBH9614F7D3
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.38
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-chloro-2-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BClO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9-11H
InChI Key
UCAKTFSAEMHJJE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/951655-50-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)