Merck
AMBH9614F7BC
Ambeed, Inc.
Dimethyl (2-oxo-4-phenylbutyl)phosphonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,400
5 G
¥14,600
10 G
¥19,900
25 G
¥35,400
100 G
¥99,000
ベンダーカタログ番号: A477489-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,400
5 G
¥14,600
10 G
¥19,900
25 G
¥35,400
100 G
¥99,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A477489-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
dimethyl 2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Inchi Code
1S/C12H17O4P/c1-15-17(14,16-2)10-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8-10H2,1-2H3
InChI Key
ONYIBVIIOCEBIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41162-19-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)