Merck
AMBH9614F74F
Ambeed, Inc.
2-Bromo-N-methylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,400
1 G
¥11,100
5 G
¥14,600
25 G
¥27,700
100 G
¥72,000
500 G
¥317,300
ベンダーカタログ番号: A450000-250MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,400
1 G
¥11,100
5 G
¥14,600
25 G
¥27,700
100 G
¥72,000
500 G
¥317,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.99
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A450000-250MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C3H6BrNO/c1-5-3(6)2-4/h2H2,1H3,(H,5,6)
InChI Key
LBVZINOLAFTARU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Low-melting Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34680-81-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)