Merck
AMBH9614F742
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(4-methoxybenzoyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,500
250 MG
¥12,600
1 G
¥22,800
5 G
¥81,500
ベンダーカタログ番号: A447792-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,500
250 MG
¥12,600
1 G
¥22,800
5 G
¥81,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A447792-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 4-(4-methoxybenzoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C16H14O4/c1-19-14-9-7-12(8-10-14)15(17)11-3-5-13(6-4-11)16(18)20-2/h3-10H,1-2H3
InChI Key
XISRQQMWSGOFJV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71616-84-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)