Merck
AMBH9614F716
Ambeed, Inc.
2-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥13,300
1 G
¥14,800
5 G
¥32,500
ベンダーカタログ番号: A434693-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥13,300
1 G
¥14,800
5 G
¥32,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A434693-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[4-(trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c10-9(11,12)6-1-3-7(4-2-6)15-5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
InChI Key
NTBSLTKYEVAWEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/163839-73-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/163839-73-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)