Merck
AMBH9614F65A
Ambeed, Inc.
2-(Diphenylphosphino)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,400
250 MG
¥24,100
1 G
¥58,800
5 G
¥205,600
ベンダーカタログ番号: A389147-100MG
¥16,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,400
250 MG
¥24,100
1 G
¥58,800
5 G
¥205,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A389147-100MG
¥16,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(diphenylphosphino)aniline
Inchi Code
1S/C18H16NP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,19H2
InChI Key
WIJJGRVJLNMTCI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65423-44-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)