Merck
AMBH9614F620
Ambeed, Inc.
ANS-NH4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,400
5 G
¥15,500
25 G
¥38,000
ベンダーカタログ番号: A375260-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,400
5 G
¥15,500
25 G
¥38,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
316.38
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A375260-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ammonium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate
Inchi Code
1S/C16H13NO3S.H3N/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3
InChI Key
IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28836-03-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)