Merck
AMBH9614F567
Ambeed, Inc.
1,2,4,5-Tetraiodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
581.7
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1,2,4,5-tetraiodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2I4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
InChI Key
QHODZFPKHGDLOS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/636-31-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)