Merck
AMBH9614F534
Ambeed, Inc.
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,000
1 G
¥17,500
5 G
¥42,200
ベンダーカタログ番号: A317581-250MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,000
1 G
¥17,500
5 G
¥42,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.99
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A317581-250MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-2-thiophenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4HBrCl2O2S2/c5-2-1-3(10-4(2)6)11(7,8)9/h1H
InChI Key
PABOKJJDABSQCK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/166964-35-8.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/166964-35-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)