Merck
AMBH9614F50F
Ambeed, Inc.
(2,6-Difluoro-4-formylphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.92
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,6-difluoro-4-formylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BF2O3/c9-5-1-4(3-11)2-6(10)7(5)8(12)13/h1-3,12-13H
InChI Key
NQBHBNIZBDDDRH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871125-93-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/871125-93-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)