Merck
AMBH9614F419
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-hydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥21,900
1 G
¥26,300
5 G
¥91,700
25 G
¥357,300
ベンダーカタログ番号: A256012-250MG
¥21,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥21,900
1 G
¥26,300
5 G
¥91,700
25 G
¥357,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A256012-250MG
¥21,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-10(13)8-5-4-6-9(12)7-8/h4-7,12H,1-3H3
InChI Key
XAOVNTXDHGDNBG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57704-54-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)