Merck
AMBH9614F36B
Ambeed, Inc.
Ethenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,900
250 MG
¥17,700
1 G
¥44,700
5 G
¥172,500
10 G
¥287,500
ベンダーカタログ番号: A212684-100MG
¥15,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,900
250 MG
¥17,700
1 G
¥44,700
5 G
¥172,500
10 G
¥287,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
107.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A212684-100MG
¥15,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethylenesulfonamide
Inchi Code
1S/C2H5NO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
InChI Key
JOXWSDNHLSQKCC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Colorless to Yellow to Yellow-brown Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2386-58-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)