Merck
AMBH9614F222
Ambeed, Inc.
N2,N'6-dihydroxypyridine-2,6-bis(carboximidamide)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,100
1 G
¥27,000
5 G
¥83,700
ベンダーカタログ番号: A1370554-250MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,100
1 G
¥27,000
5 G
¥83,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1370554-250MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N~2~,N~6~-dihydroxy-2,6-pyridinedicarboximidamide
Inchi Code
1S/C7H9N5O2/c8-6(11-13)4-2-1-3-5(10-4)7(9)12-14/h1-3,13-14H,(H2,8,11)(H2,9,12)
InChI Key
LNNDGURTIWTXDX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50545-09-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)