Merck
AMBH9614F1C1
Ambeed, Inc.
19-Bromononadecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,700
250 MG
¥28,500
ベンダーカタログ番号: A136235-100MG
¥19,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,700
250 MG
¥28,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
377.41
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A136235-100MG
¥19,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
19-bromononadecanoic acid
Inchi Code
1S/C19H37BrO2/c20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-17-19(21)22/h1-18H2,(H,21,22)
InChI Key
FLMPHTLDVWMADF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78774-38-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)