Merck
AMBH9614F163
Ambeed, Inc.
2,5-Difluoroterephthalaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,900
250 MG
¥37,600
1 G
¥90,800
5 G
¥297,900
ベンダーカタログ番号: A1275060-100MG
¥25,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,900
250 MG
¥37,600
1 G
¥90,800
5 G
¥297,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1275060-100MG
¥25,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,5-difluoroterephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4F2O2/c9-7-1-5(3-11)8(10)2-6(7)4-12/h1-4H
InChI Key
QIUMSVLKXTWDSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/608145-27-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)