Merck
AMBH9614F12B
Ambeed, Inc.
4,4',4'',4'''-(Pyrene-1,3,6,8-tetrayltetrakis(ethyne-2,1-diyl))tetraaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,600
250 MG
¥17,700
ベンダーカタログ番号: A1226409-100MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,600
250 MG
¥17,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
662.79
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1226409-100MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,4',4'',4'''-(pyrene-1,3,6,8-tetrayltetrakis(ethyne-2,1-diyl))tetraaniline
Inchi Code
1S/C48H30N4/c49-39-17-5-31(6-18-39)1-13-35-29-36(14-2-32-7-19-40(50)20-8-32)44-27-28-46-38(16-4-34-11-23-42(52)24-12-34)30-37(15-3-33-9-21-41(51)22-10-33)45-26-25-43(35)47(44)48(45)46/h5-12,17-30H,49-52H2
InChI Key
XTBAGFFOEWDGGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1404196-75-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)