Merck
AMBH9614F0A8
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methylpyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,300
5 G
¥17,900
25 G
¥42,700
ベンダーカタログ番号: A114430-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,300
5 G
¥17,900
25 G
¥42,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A114430-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-chloro-2-methyl-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-6(8)2-5(7)3-9-4/h2-3H,8H2,1H3
InChI Key
ZZVRTFCAHUHTDJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89639-36-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)